Vidrios de reloj
Proveedor: KARTELL
452 454 455 456
216-1134EA 2.7 EUR
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Vidrios de reloj
Vidrios de relojes
PP, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta +120 °C
  • Autoclavable
Estable, con base más amplia.