Vidrio de reloj, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 41.1 EUR
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Vidrio de reloj, DURAN®
Vidrios de relojes
Vidrio sódico-cálcico.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Uso en aplicaciones que no impliquen altas tensiones térmicas
  • Rápido y fácil de limpiar
Con borde fundido.
Certificaciones: DIN 12341