Estabilizadores anulares para recipientes, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 70 EUR
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Estabilizadores anulares para recipientes, SP Bel-Art
Pesas Pesas de matraces
Núcleo de plomo con revestimiento de vinilo verde. El diseño abierto (forma de C) es adecuado para recipientes con conexiones laterales. Para estabilizar recipientes de vidrio o plástico en agitadores o en baños de agua o aceite, termostatos, etc. Las pesas evitan que vuelquen o que floten. El revestimiento evita que los recipientes se arañen o que se dañe su superficie.
  • Buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Disponible en diversos tamaños para el uso con una variedad de tamaños de recipientes