Toallitas de sala limpia, Kimtech™ Pure W4
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 370 EUR
115-2163 115-1277
Toallitas de sala limpia, Kimtech™ Pure W4
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Las toallitas fabricadas con 100% PP son ideales para aplicaciones especiales de limpieza en áreas críticas gracias a su unión térmica (es decir, sin adhesivo ni agente aglutinante).
  • Envasadas en bolsa doble antiestática
  • Bordes cortados
  • Resistentes a ácidos, bases y disolventes
Adecuadas para salas limpias clase 100, ISO 5 y M3.5.
Color: blanco