Toallitas de limpieza para aplicaciones generales, KIMTECH PURE*
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7624 7623
115-2034EA 249 EUR
115-2034 115-2033
Toallitas de limpieza para aplicaciones generales, KIMTECH PURE*
Toallitas Paños de limpieza reutilizables Paños para aplicaciones generales
Las toallitas de limpieza KIMTECH PURE* se fabrican con polipropileno 100% virgen. Permiten una limpieza rápida y eficaz; dada su resistencia y absorción, se pueden escurrir y volver a utilizar.
  • Muy absorbentes, proporcionan sensación de suavidad
  • Químicamente inertes: no se rompen si se emplean con disolventes
  • No producen pelusas, por lo que son adecuadas para tareas críticas de limpieza
  • Tejido en relieve que recoge y retiene la suciedad para facilitar y agilizar la limpieza
El rollo se puede usar con el dispensador 115-0045, 115-1533 o 115-2038.
Color: blanco