Toallitas para sala limpia, MiracleWipe®
Proveedor: Texwipe
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 230 EUR
115-0476 115-0477 115-0478
Toallitas para sala limpia, MiracleWipe®
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
MiracleWipe® está hecha de nailon de filamento continuo al 100 %. La construcción de doble punto, la textura y el cuerpo del filamento de nailon le otorgan a las toallitas una suavidad excelente y una resistencia superior.
  • La fibra de nylon, que se caracteriza por una gran resistencia, es ideal para la limpieza no abrasiva en salas limpias
  • Suavidad combinada con un reducido nivel de partículas y extraíbles
  • Muy absorbentes, mínima abrasión aun en condiciones rigurosas o durante la limpieza de superficies irregulares
Adecuadas para salas limpias clase 100, ISO 5 y M3.5.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.