Toallitas, estériles, SterileWipe® LP
Proveedor: Texwipe
TX3211
115-0470EA 592 EUR
115-0470
Toallitas, estériles, SterileWipe® LP
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
SterileWipe™ LP es una toallita de poliéster con bordes cortados y filamento continuo al 100 % que genera pocas partículas y niveles de extraíbles. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza en entornos estériles críticos, como áreas de llenado aséptico farmacéutico, instalaciones de fabricación de biotecnología, laboratorios microbiológicos, salas estériles y salas de preparación.
  • Resiste la exposición a soluciones de limpieza y desinfección comunes, como blanqueadores, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
  • Esterilizado mediante radiación gamma a un SAL (nivel de garantía de esterilidad) de 10⁻⁶ de acuerdo con las pautas de la AAMI
  • Con fecha de caducidad y certificados de irradiación y cumplimiento específicos del lote
Recomendados para su uso en salas limpias de clase 100, ISO clase 5.
Color: blanco.
Precaución: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.