Toallitas, estériles, SterileWipe® HS II
Proveedor: Texwipe
TX3210
115-0311EA 530 EUR
115-0311
Toallitas, estériles, SterileWipe® HS II
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of critical importance. Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following production flow.
  • No se utiliza aglutinantes en su fabricación
  • Esta toallita absorbente combina bajo recuento de partículas y bajo nivel de extraíbles con un elevado grado de compatibilidad con disolventes
  • Se esterilizan por radiación gamma con un nivel de garantía de esterilidad de 10⁻⁶
  • Se entregan con los correspondientes certificados de radiación y de conformidad específicos de cada lote, y fecha de caducidad
Suitable for use in Class 1000, ISO 5 - 8, M4.5 cleanrooms.
Color: blanco.
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.