Toallitas, AlphaSorb® HC
Proveedor: Texwipe
TX2412 TX2418 TX2409
115-0307EA 1110 EUR
115-0307 115-0467 TEXWTX2409
Toallitas, AlphaSorb® HC
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
AlphaSorb® HC es una toallita de poliéster 100 % de dos capas, lavable en salas blancas, fabricada con poliéster de filamento continuo tejido en un patrón de entrelazado de doble punto.
  • Combinan una gran absorción con bajo nivel de partículas y extraíbles
  • Permiten realizar una limpieza profunda con un desprendimiento mínimo de fibras
  • También disponibles estériles
Su extensa superficie permite su uso en sectores farmacéuticos y biotecnológicos. Autoclavables.
Adecuadas para salas limpias clase 10, ISO 4.
Color: blanco.
Precaución: Los datos son precisos al momento de la publicación, los últimos resultados de las pruebas y los métodos de prueba se pueden encontrar en el sitio web del proveedor.