Dispensador para toallitas, para sala limpia
Proveedor: S-CURVE
WDL-125 WDL-99
113-0342EA 542 EUR
113-0342 113-0343
Dispensador para toallitas, para sala limpia
Dispensadores de toallitas y paños
Fabricados en acrílico grueso transparente (6 mm), con tapa de bisagra.
  • Evita que las toallitas se contaminen
  • Tapas de bisagra que permiten mantener las toallitas limpias y facilitan el rellenado
  • Extremos con acabado suave y superficie lisa para facilitar la limpieza