Toallitas, TechniCloth® II
Proveedor: Texwipe
TX1112 TX1118 TX1109
115-0463EA 51.7 EUR
115-0463 115-0464 115-0462
Toallitas, TechniCloth® II
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Las toallitas TechniCloth II están hechas de una mezcla de tejido no tejido hidroenredado de 55 % celulosa y 45 % poliéster. Esta mezcla de tejidos combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de una toallita sintética. TechniCloth II cuenta con un tratamiento ULP (ultra low particulate) patentado, lo que le otorga una generación de partículas significativamente menor que TechniCloth.
  • Generación reducida de partículas con ULP
  • Ofrecen una durabilidad extrema y una alta capacidad de absorción con una combinación única de celulosa y poliéster
Adecuadas para entornos de clase ISO ISO 5 - 8, 100 - 100000.
Color: blanco
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.