Toallitas, Vectra® AlphaSorb® 10 y AlphaSorb 10
Proveedor: Texwipe
TX1052 TX1050
115-0603EA 1140 EUR
115-0603 115-1788
Toallitas, Vectra® AlphaSorb® 10 y AlphaSorb 10
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Toallitas de 2 capas de poliéster de filamento continuo 100% (doble knit) con una alta capacidad de absorción.
  • Los cuatro bordes están sellados térmicamente, formando un borde para evitar la liberación de partículas y fibras
  • Limpieza asegurada con niveles ultrabajos de partículas y extraíbles
  • Construcción única de 2 capas, tratada con sorbetes para una mayor durabilidad
  • Las toallitas Vectra® AlphaSorb® 10 están procesadas por Vectra y las toallitas AlphaSorb® 10 se lavan en una sala limpia
Ideales para usar en los entornos de salas blancas másMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo AlphaSorb® 10 Vectra® AlphaSorb® 10
Environmentally Preferable
Peso base 185 g/m² 185 g/m²
Absorbancia 540 ml/m² 540 ml/m²
Absorbancia, velocidad 0,5 s 0,5 s
Materiales extraíbles - usando agua desionizada 0,01 g/m² 0,01 g/m²
Materiales extraíbles - usando alcohol 0,04 g/m² 0,04 g/m²
Fibras (>100 µm) 100/m² 100/m²
Iones, cloruro 0,008 ppm 0,008 ppm
Iones - potasio 0,13 ppm 0,13 ppm
Iones - sodio 0,11 ppm 0,11 ppm