Toallitas, estériles, Gamma Wipe® 67
Proveedor: BERKSHIRE
GW67.ST.60 GW67.ST.25 GW67ST0980
115-0262EA 603 EUR
115-0262 115-0348 BERKGW67ST0980
Toallitas, estériles, Gamma Wipe® 67
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
Para uso generales en sala limpia estéril que requiera pureza, alta resistencia al desgaste y alta capacidad de absorción. Fabricadas con una mezcla de 45% poliéster y 55% celulosa, de bajo contenido de partículas.
  • Certificado de esterilidad incluido en cada envase
  • Esterilizadas por radiación gamma con SAL (Sterility Assurance Level) de 10-6
Adecuadas para salas limpias de clase 100, ISO 5 ó M3.
Certificaciones: Conforme a normas dANSI/ISO/AAMI
Envase: Plegadas en bolsas de fácil apertura.
Precaución: Datos precisos en el momento de laMore Product Information