Toallitas, ProWipe® 880
Proveedor: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 73.6 EUR
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Toallitas, ProWipe® 880
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
De polipropileno no tejido, ideales para aplicaciones húmedas con ácidos u otros disolventes agresivos. Estas toallitas tienen un diseño de fibras muy durable adecuado para tareas duras de limpieza.
  • Diseño resistente con cuatro capas de polipropileno suave de la máxima calidad
  • Bajo nivel de partículas y fibras
  • Superficie lisa y suave
  • Muy absorbentes
Recomendadas para uso en salas limpias ISO clase 100, clase 5.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.