Toallitas, ProWipe® 750
Proveedor: BERKSHIRE
PW750121220 PW750090920
115-0351EA 44.8 EUR
115-0351 115-0536
Toallitas, ProWipe® 750
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Fabricadas con una mezcla no tejida de polipropileno y celulosa. Para aplicaciones generales en las que conviene evitar la contaminación de fibras visibles. Estas toallitas tienen un diseño de fibras muy duradero apropiado para tareas duras de limpieza; resultan útiles en zonas húmedas, y para contener derrames.
  • Compuesto multicapa con capa de celulosa unida térmicamente entre las dos capas exteriores de polipropileno
  • Diseñado para ser compatible con solventes ácidos
  • Extremadamente duradero y puro con muy baja generación de partículas y fibras
  • La alta relación de absorbencia a peso puede reducir el costo de uso en comparación con telas no tejidas de peso similar
  • Químicamente compatible con soluciones de limpieza y desinfección comunes
  • Autoclavable
Recomendadas para uso en salas limpias ISO clase 100, clase 5.
Color: Blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.