Toallitas para sala limpia, Durx® 670
Proveedor: BERKSHIRE
DR670090920 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670.0404.10 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 130 EUR
115-0343 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Toallitas para sala limpia, Durx® 670
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Estas toallitas sin tejer fabricadas con una mezcla hidroentramada de celulosa y poliéster son perfectas para la limpieza general y de derrames.
  • Bajo nivel de partículas y fibras; sin aglutinantes secundarios
  • Suaves, duraderas y muy absorbentes
  • Compatibles con isopropanol y otros disolventes
  • Elevada resistencia a la humedad
  • Esterilizable en autoclave de vapor
Están diseñadas para uso en la fabricación de dispositivos sensibles a la contaminación con micropartículas, residuos no volátiles y iones.
Adecuadas para salas limpias clase 100, ISO 5 y M3.5.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.