Toallitas, Super Polx® 1200
Proveedor: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 763 EUR
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Toallitas, Super Polx® 1200
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Toallitas de poliéster 100% indicadas para el uso en la fabricación de circuitos integrados, pantallas de cristal líquido (LCD), semiconductores y otros dispositivos sensibles a la contaminación con fibras y partículas, residuos no volátiles y iones. Se lavan y envasan en sala limpia ISO 4 (clase 10). La elaboración con tejido entrelazado de filamento continuo evita que las toallitas se deshilachen o desprendan fibras.
  • Resistentes al desgarro para una limpieza intensa
  • Las toallitas secas tienen un bajo contenido de iones, partículas y fibras y pueden absorber hasta 3 veces su propio peso
  • Funcionan bien con acetona, isopropanol y otros disolventes
  • Bordes suaves para superficies sensibles
  • Autoclavables
Super Polx® 1200A es una versión más ligera y económica de Super Polx® 1200.
Adecuadas para salas limpias clase 10, ISO clase 4 y M2.5.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.