Toallitas para salas limpias, estériles, SterileWipe™ AS 10
Proveedor: Texwipe
SterileWipe™
115-1283EA 248 EUR
115-1283
Toallitas para salas limpias, estériles, SterileWipe™ AS 10
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
SterileWipe™ AS 10 es una toallita de poliéster 100% de filamento continuo, con una construcción de doble tejido de dos capas que ofrece gran absorción en una toallita de bordes sellados para evitar la liberación de partículas y fibras.
  • Niveles extremadamente bajos de liberación de partículas y fibras
  • El tamaño grande de la toallita y la capacidad de absorción de líquido simplifica la aplicación de volumen mayores de soluciones de limpieza y desinfectantes
  • Soporta la exposición a soluciones de limpieza y desinfección más frecuentes como lejías, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
  • Se esterilizan por radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶, conforme a las directrices AAMI
  • Se suministran con fecha de caducidad y con los correspondientes certificados de radiación y conformidad específicos de cada lote
Color: blanco
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.