Toallitas, Texwipe®
Proveedor: Texwipe
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 232 EUR
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Toallitas, Texwipe®
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Texwipe® es una fuerte toallita de algodón de doble cara con patrón de sarga tejida en una sección transversal de 118×60 hilos por pulgada cuadrada. El producto está fabricado con hilo de algodón largo y estable para eliminar las fibras que flotan libremente en las superficies del tejido. Ideal para limpiar equipos de hornos de difusión en la fabricación de agua y otros equipos en zonas donde las altas temperaturas impiden el uso de bayetas sintéticas.
  • Sin aditivos químicos como lejías, componentes para almidonar o aglutinantes
  • Corte al bies para garantizar que los bordes no se enreden ni produzcan pelusas
  • Fuertes, resistentes al calor y absorbentes, admiten el uso de productos químicos; adecuadas para numerosas aplicaciones críticas
Color: blanco
Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.