Toallitas para limpieza de salas, Anticon® Gold Sorb™
Proveedor: CONTEC
492238-957 492238-956 492238-958 492238-959 492238-955 492238-960
115-0440EA 81.5 EUR
115-0440 115-1848 CONT492238-958 CONT492238-959 CONT492238-955 CONT492238-960
Toallitas para limpieza de salas, Anticon® Gold Sorb™
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Toallita 100% poliéster, mezcla de filamentos estándar y de microfibra con bordes sellados.
  • La microfibra única proporciona una eliminación superior de residuos y partículas, incluso cuando está seca
  • Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
  • Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de derrames
  • Fabricado con hilo de microfibra único que proporciona un rendimiento más limpio que otras toallitas de microfibra comunes
  • Las toallitas estériles están empaquetadas en bolsas fáciles de rasgar para reducir el desperdicio
Anticon® Gold Sorb ™ es una toallita única que combina el rendimiento de un hilo de microfibra con el de un hilo de poliéster para crear una toallita con características superiores de absorción y limpieza. Los bordes sellados patentados de estas toallitas permiten el uso del 100% de la toallita para limpiar sin la preocupación de dañar superficies delicadas. Las toallitas Anticon® Gold Sorb ™ no tienen bordes abrasivos, lo que las hace especialmente adecuadas para limpiar componentes sensibles. Estas toallitas se lavan en sala limpia.
Recomendado para entornos ISO Clase 3-5.