Toallitas para sala limpia, UltraSORB®
Proveedor: FOAMTEC
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 52.9 EUR
115-0281 115-0426 115-0427
Toallitas para sala limpia, UltraSORB®
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Fabricado con espuma de poliuretano hidrófila, tiene excelentes características ESD y disipa la estática. Adecuado para limpiar superficies ópticas, así como áreas de llenado calientes y asépticas.
  • Las toallitas tienen una alta resistencia en húmedo a la tracción y a la rotura
  • Son suaves y resistentes a disolventes
  • Permiten minimizar la contaminación y eliminar la máxima cantidad de partículas y residuos de las superficies
Adecuadas para entornos clase 1, ISO 3 y M1.5.
Densidad de la espuma UltraSORB®: 0,048 g/cm³