Toallitas para sala limpia, SterileSorb™
Proveedor: CONTEC
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 641 EUR
115-1856 115-0498
Toallitas para sala limpia, SterileSorb™
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
Mezcla de poliéster/celulosa no tejida hidroentrelazada. Ideales para la limpieza de productos antes de su introducción en salas limpias.
  • Diseñadas para aplicaciones no abrasivas como la limpieza o la absorción de derrames en salas limpias
  • Absorbentes, duraderas y con bajo nivel de sustancias extraíbles
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
Certificaciones: Conforme al método 1 de las normas AAMI/ISO 11137
Precaución: Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.