VWR® Spec-Wipe® 3, Toallitas, no tejidas
Proveedor: VWR Collection
115-0031EA 36.5 EUR
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Toallitas, no tejidas
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Diseñado para limpiar mesas de flujo laminar, superficies de salas blancas, artículos de cuarzo y equipos de proceso en general. Adecuado para las industrias electrónica, farmacéutica, biotecnológica, química y petrolera, medioambiental y educativa. Sin textura.
  • 45 % poliéster, 55 % celulosa
  • Las bolsas resellables mantienen la integridad del producto y preservan la limpieza
  • Hidroenredado sin usar químicos, reduce la contaminación iónica
Recomendadas para uso en salas limpias ISO clase 100, clase 5.
Color: blanco