VWR® Spec-Wipe® 4, Toallitas para salas limpias, tejidas
Proveedor: VWR Collection
115-0036EA 69 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Toallitas para salas limpias, tejidas
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Excelentes para limpieza de superficies irregulares, abrasivas o ásperas, pero suficientemente suaves para superficies delicadas. Adecuadas para la industria farmacéutica y biotecnológica.
  • Para limpieza en procesos críticos y entornos en los que es fundamental que la generación de partículas y fibras sea muy reducida
  • Fabricadas en poliéster 100% de doble tejido, lavado en sala limpia ISO clase 4, para reducir la contaminación por partículas y extraíbles
  • Tejido entrelazado duradero que permite una limpieza rigurosa, pero a la vez es suave con las superficies delicadas
  • Las bolsas resellables mantienen la integridad del producto y conservan los niveles de limpieza y saturación originales
  • Opción de toallitas presaturadas, que reducen el uso de disolventes, mezclas químicas y residuos generados
Recomendadas para uso en salas limpias ISO clase 10, clase 4.
Color: blanco
Colour: White
Envase: Toallitas dobladas por la mitad envasadas en bolsa resellable.
Precaución: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.