Toallitas, ThermaSeal™ 60
Proveedor: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX4392
115-0466EA 51.5 EUR
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX4392
Toallitas, ThermaSeal™ 60
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Las toallitas ThermaSeal™son toallitas de poliéster cortadas en caliente para limpieza multiuso en entornos críticos. Son ideales para limpiar dispositivos médicos, pantallas y productos en el área de semiconductores y microelectrónica.
  • Bordes sellados térmicamente para minimizar la generación de fibras
  • Excelente capacidad de absorción, buena resistencia a la abrasión
  • Compatible químicamente con disolventes y alcoholes estándar
  • Esterilizable en autoclave
Color: blanco
Datos precisos en el momento de la publicación. Para obtener información sobre los métodos de ensayo y los resultados más recientes de los ensayos, visite el sitio Web del proveedor.
Envase: Embalaje para sala limpia Bag-Within-A-Bag®, apto para disolventes. Lavado y envasado en un entorno de sala limpia ISO Clase 4.