Almohadillas para limpieza de cámara, ScrubPADS, UltraSOLV®
Proveedor: FOAMTEC
HT4512P-10 HT4560-10 HT4580-10 HT1700-5 HT1701-5 HT1702-50 HT1714-50 HT1732-50 HT4510-10 HT4512PA-10 HT4513PD-10 HT4515P-10 HT4522-10 HT4522A-10 HT4528-10 HT4528-11 HT4528D-10 HT4536D-10 HT4540-10 HT4540D-10 HT4580-11 HT4580A-10
115-0279EA 3 EUR
115-0279 115-0280 115-0422 115-0388 115-0389 115-0390 115-0391 115-0392 115-0395 115-0398 115-0399 115-0400 115-0404 115-0407 115-0408 115-0409 115-0411 115-0413 115-0414 115-0418 115-0423 115-0425
Almohadillas para limpieza de cámara, ScrubPADS, UltraSOLV®
Toallitas Almohadillas de limpieza
Los productos fabricados con espuma hidrófila de uretano facilitan la limpieza de superficies empotradas y subcapas microporosas. Permiten eliminar toda contaminación o acumulación de suciedad en los equipos de procesos de forma rápida y segura. En la primera etapa de limpieza, emplee bayetas de carburo de silicio, de óxido de aluminio o de diamante. Ideal para la limpieza agresiva. La bayeta adecuada se elige en función del tipo de limpieza requerido.
Bayeta de carburo de silicio para la limpieza de superficies duras
- Adecuados para superficies de aluminio, acero inoxidable y cerámicaMore Product Information