Wipes for general applications, Tork
Proveedor: Essity
510104 510137 510237
115-0640EA 233 EUR
115-0640 115-0338 115-1658
Wipes for general applications, Tork
Toallitas Paños de limpieza reutilizables Paños para aplicaciones generales
Toallitas de tela resistentes y duraderas para usar en una variedad de entornos. Su suavidad y flexibilidad hacen que las toallitas sean excelentes para limpiar, secar y pulir incluso en espacios reducidos.
  • Celulosa/PP/poliéster, reutilizable
  • Resistente a los disolventes, buena resistencia y rendimiento en seco y húmedo
  • Alta capacidad de absorción
  • Poca formación de pelusa
Color: blanco y azul.
Colour: White or blue