Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL* X70
Proveedor: KIMBERLY CLARK
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 180 EUR
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL* X70
Toallitas Paños de limpieza reutilizables Paños para aplicaciones generales
Fabricadas con material de rápida absorción Hydroknit*, una mezcla de celulosa y polipropileno unidos con chorro de agua (hidroentramado), sin uso de sustancias adhesivas ni aglutinantes. Para uso en industria pesada, fabricación de metales y plantas de procesamiento de productos químicos, refinería, gomas y plásticos.
  • Construcción duradera, resistente a los trapos y superficie texturizada, pero suave y flexible
  • Los trapos son reutilizables y no se deshacen cuando se mojan
  • Su rendimiento duradero en el trabajo permite un uso prolongado, lo que reduce los