VWR®, Electrodos universales de pH
Proveedor: VWR Collection
662-1793EA 178 EUR
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Electrodos universales de pH
Electrodos Electrodos pH
Electrodos de pH con cable fijo de 1 m o conector S7.
  • Se someten a 5 evaluaciones diferentes durante el proceso de fabricación y, a continuación, se graba el número de serie para garantizar la calidad
  • Presentado con tapa de almacenamiento para proteger el electrodo, manteniéndolo en perfecto estado y listo para ser utilizado
Rango de pH: De 0 a 14
Rango de temperatura: de 0 a +100 °C (De +10 a +100 °C para las puntas planas)
Tiempo de respuesta: al 95% < 1 segundo (al 95% < 5 segundos para puntas planas)