Electrodos de pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Proveedor: Mettler - Toledo
59904572 51343160 51343161 51343165 51343164
662-1618EA 711 EUR
662-1618 662-2863 662-2866 662-2864 662-1347
Electrodos de pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Electrodos Electrodos pH
Electrodos de pH con conector S7 o BNC.
  • Sistema de referencia ARGENTHAL™ con trampa de iones de plata (excepto InLab® Nano / NMR: Ag/AgCl)
  • Electrolito de polímero XEROLYT® EXTRA: Alta estabilidad de señal, tiempo de respuesta muy corto y alta resistencia química (InLab® Semi-Micro)
  • InLab® Flex-Micro cuenta con un eje delgado y flexible (Ø 6 mm): ideal para medir el pH en tubos de ensayo y otros recipientes pequeños
pH range: 0 - 14 for InLab® Micro/Micro Pro/Semi-Micro-L; 0 - 12 for InLab® Semi-Micro
Material: Glass
Información para pedidos: Se suministra con certificado de prueba. Otros electrodos disponibles bajo pedido.