Electrodos de pH, InLab®, serie Expert
Proveedor: Mettler - Toledo
51340288 51343100 51343101 51343102 51343103 51343104 51343105
662-2738EA 457 EUR
662-2738 662-2839 662-2840 662-2841 662-2842 662-2843 662-2844
Electrodos de pH, InLab®, serie Expert
Electrodos Electrodos pH
Ideal para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida (p. ej., aguas residuales).
  • Sistema de referencia ARGENTHAL™ con trampa de iones de plata
  • Electrolito de polímero Solid XEROLYT®: no necesita diafragma (no hay posibilidad de obturación)
  • Cuerpo de PEEK química y mecánicamente resistente
  • Conforme a RoHS ('Resistencia a sustancias peligrosas' en equipos eléctricos y electrónicos) y WEEE ('Residuos de equipos eléctricos y electrónicos')
Intervalo de pH: 0 a 14
Intervalo de temperatura: 0 a 100 °C
Sonda de temperatura: NTC30 kOhm para InLab® Expert Pro e InLab® Expert NTC30; PT1000 para InLab® Expert DIN e InLab® Expert PT1000
Información para pedidos: Supplied with test certificate.