Electrodos de pH económicos, InLab®, serie Easy
Proveedor: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 163 EUR
662-2818 662-2819
Electrodos de pH económicos, InLab®, serie Easy
Electrodos Electrodos pH
Electrodos resistentes y rentables, simples de manejar.
  • Electrolito de gel sin mantenimiento
  • Aplicaciones: Soluciones muy salinas; refrescos y cerveza; bebidas isotónicas
  • Conforme a RoHS ("Resistencia a sustancias peligrosas" en equipos eléctricos y electrónicos) y WEEE ("Residuos de equipos eléctricos y electrónicos")
Intervalo de pH: 0 - 14
Intervalo de temperatura: 0 a 80 °C
Sistema de referencia: Ag/AgCl
Información para pedidos: Se suministra con certificado de pruebas. Otros electrodos disponibles previa solicitud.