Electrodos de referencia, InLab® Reference
Proveedor: Mettler - Toledo
51343190 51343191 51343192
662-2871EA 197 EUR
662-2871 662-2872 662-2873
Electrodos de referencia, InLab® Reference
Electrodos Electrodos pH
Electrodos de referencia con conector S7.
  • InLab® Reference Plus es ideal para mediciones con electrodos selectivos de iones
  • Sistema de referencia para la serie InLab® Reference: ARGENTHAL™ con trampa de iones de plata (sin riesgo de contaminación con sulfuros y proteínas)
Material: Glass
Información para pedidos: Se suministra con certificado de pruebas y sin cable. Otros electrodos disponibles previa solicitud.