Autoclaves de aleación aluminio, CertoClav
Proveedor: CERTOCLAV
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 2510 EUR
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Autoclaves de aleación aluminio, CertoClav
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
El dispositivo CertoClav de tamaño compacto se puede utilizar incluso en los laboratorios más pequeños. Gracias a esto, es posible esterilizar todos los elementos de uso constante en el lugar de trabajo, como contenedores de vidrio, cultivos, tejidos, goma, metales o materiales sintéticos resistentes al vapor.
El flujo natural de vapor generado por la cámara cilíndrica, así como el diseño de la válvula de liberación del vapor, garantizan una ventilación eficaz, el requisito fundamental para una perfecta esterilización de los materiales con huecos y de forma cilíndrica.
Modelos CV-EL: con cuatro temperaturas/presiones de funcionamiento: 115 °C/0,7 bares; 121 °C/1,3 bares; 125 °C/1,4 bares; 140 °C/2,7 bar.
Modelos multicontrol: funcionamiento mediante microprocesador y totalmente programable: 2 programas fijos y 7 programables. Ventilación fraccionada. Unidad de control independiente con pantalla digital e interfaz de serie RS232.
Construction: Aluminium alloy.
Información de suministro: se suministra con bandeja para instrumentos y trípode de aluminio.
Precaución: Please contact your local Avantor office to clarify the correct model/features that suit your application.