Básculas industriales, Valor™ 3000 Xtreme
Proveedor: OHAUS
71210135 71210133 71210134
611-5322EA 415 EUR
611-5322 611-5320 611-5321
Básculas industriales, Valor™ 3000 Xtreme
Balanzas
Báscula compacta y portátil adecuada para el uso en una gran variedad de aplicaciones, como en la industria alimentaria, en donde las condiciones secas y húmedas son convencionales. Valor™ Xtreme cuenta con una carcasa de acero inoxidable, un plato de pesaje de acero inoxidable extraíble y una pantalla brillante retroiluminada. Las aplicaciones del software están diseñadas para un uso sencillo y un rendimiento máximo e incluye pesaje en porcentaje y densidad. Los parámetros de filtración y estabilidad ajustables por el usuario permiten que Valor™ 3000 Xtreme funcione con precisión enMore Product Information