Cent-O-Gram® y Dial-O-Gram®
Proveedor: OHAUS
80000009 80000010
611-5003EA 415 EUR
611-5003 611-5068
Cent-O-Gram® y Dial-O-Gram®
Balanzas
Plato de pesaje extraíble de acero inoxidable, carcasa de fundición y barras de pesaje de aluminio. Estas balanzas proporcionan alta precisión a un precio razonable y son las favoritas en la escuela y en la industria.
  • Barras de pesaje de alineación automática
  • Amortiguación magnética para minimizar oscilaciones en pesajes rápidos
  • Plato Ø 89 mm, profundidad 7 mm
  • Ajuste a cero rápido mediante tornillo de ajuste en el modelo Dial-O-Gram