Analizador de humedad, MA100
Proveedor: Sartorius Balances
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 11410 EUR
611-1100 617-1104 611-1609
Analizador de humedad, MA100
Analizadores Analizadores de humedad
The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and data input.
  • SPRM, que permite adaptar los parámetros de funcionamiento a los resultados de un método de referencia disponible y guardarlos como una rutina de secado
  • Acceso a la cámara mediante una tapa motorizada que incluye la unidad de calentamiento y reduce los efectos de interferencia
  • Protección de los métodos mediante contraseña
  • Pesa de calibración incorporada
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
Información para pedidos: A range (0CE suffix) of verified versions for use in legal metrology in the European Economic area is available. Please contact your local Avantor agency for details.