Refrigeradores mini
Proveedor: Brand
114930 114935 114940
479-1241EA 137 EUR
479-1241 479-1242 479-1243
Refrigeradores mini
Cajas Enfriadores de sobremesa
PC, amarillo, con tapa transparente. Mantiene la temperatura de 0 °C durante 60 minutos.
  • Policarbonato duradero relleno de gel no tóxico
  • Las mini neveras tienen capacidad para doce tubos de 0,5 a 2,0 ml
Los mini refrigeradores están diseñados para proteger una amplia gama de soluciones (enzimas, ADN, ARN, suspensiones celulares) ayudando a mantener las temperaturas de congelación en la mesa de laboratorio.