VWR®, Baños de arena de acero inoxidable
Proveedor: VWR Collection
460-3227EA 270 EUR
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Baños de arena de acero inoxidable
Calentadores Baños de arena
Ideal para recipientes de forma irregular. Su construcción en acero inoxidable proporciona una excelente resistencia a la corrosión. Diseñado para contener arena, granalla de acero inoxidable o líquidos no volátiles.