VWR®, Bloques calefactores modulares y accesorios para termobloques
Proveedor: VWR Collection
460-3211EA 144 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Bloques calefactores modulares y accesorios para termobloques
Termobloques Bloques
Construidas a partir de un bloque sólido de aluminio anodizado.
  • El contacto estrecho de los tubos con las paredes del bloque permite una retención máxima del calor
  • Cada bloque tiene un pocillo para el termómetro para medir la temperatura del bloque
Monobloque A×P×H: 95×76×51 mm
Bloque doble A×P×H: 95×152×57 mm