Bloques de calentamiento intercambiables para calefactores digitales QBA, QBD, QBH
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 150 EUR
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Bloques de calentamiento intercambiables para calefactores digitales QBA, QBD, QBH
Termobloques Bloques
Los bloques Grant tienen una profundidad de 63 mm, lo que garantiza un control preciso de la temperatura para aplicaciones en tubos de ensayo.
  • Adecuados para tiras de tubos de 0,2 ml o microplacas
  • Se pueden usar con microplacas de 96 pocillos a temperatura estándar o alta
An×F×Al del bloque (mm): 140×50×63
Los bloques Grant tienen una profundidad de 63 mm, lo que garantiza un control preciso de la temperatura para aplicaciones en tubos de ensayo.
Particularmente útiles en los campos de la biología molecular y la biotecnología.
Los bloques QDP-H para microplacas de 0,2 ml, tiras o tubos individuales tienen 96 agujeros colocados con una configuración similar a la de una microplaca. El bloque admite una placa de 96 pocillos, tiras de pocillos de 8×12 o de 12×8 o hasta 96 tubos individuales con tapón . Los pozos perforados con precisión logran un ajuste perfecto. La uniformidad dentro de los tubos colocados en el bloque es de ±0,3 °C .
En los bloques universales QDP-FL para placas de 96 pocillos estándar admiten las placas estándar y de alta temperatura más usadas y placas de cultivo celular. Se suministra con tapa de bisagra. La uniformidad es ±0,5 °C entre los pocillos.
Información de suministro: Se suministran con herramienta de extracción de bloques.
Precaución: Esto bloques de doble tamaño se pueden usar con los modelos QBD2, QBD4, QBH2 y QBA2.