Termobloques digitales, con bloques intercambiables QBD y QBH
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 930 EUR
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Termobloques digitales, con bloques intercambiables QBD y QBH
Termobloques Calentadores de bloque digitales
Termobloques digitales compactos con modelos diferentes para 1 o 2 o 4 bloques intercambiables. Tienen una pantalla LED para temperatura y una interfaz sencilla que permite una configuración rápida y precisa. Alarmas de temperatura alta y baja ajustables con una precisión de 0,5 °C. Los calentadores tienen una pared de enfriamiento fabricada en  aluminio y plástico resistente a productos químicos, con un perfil bajo y un frontal inclinado que facilita el uso. Ajuste de compensación de temperatura de trabajo de gran exactitud  y resolución en pantalla de 0,1 °C.