Termorreactores, Spectroquant® serie TR
Proveedor: Merck
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
1.71200.0001EA 969.84 EUR
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
Termorreactores, Spectroquant® serie TR
Termobloques Calentadores de bloque digitales
La fiabilidad, la velocidad, la precisión y la futura compatibilidad con la amplia gama de kits Spectroquant® son las características inconfundibles de los termorreactores de Merck, combinadas con el funcionamiento más sencillo posible y la máxima seguridad para el usuario.
  • Termorreactor con tapa de seguridad integrada
  • Pantalla de cristal líquido para temperatura y tiempo
  • Siete programas fijos de temperatura y tiempo que se apagan automáticamente al final del tiempo de calentamiento
  • Ajustes de temperatura: 148, 120, 100 °C; el TR620 tiene dos zonas de calentamiento que se pueden configurar y controlar de forma independiente
  • Todos los termorreactores son adecuados para la determinación de DQO y TOC y los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, hierro cianurado, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc
Un sistema óptimo en combinación con los tests Spectroquant® y los reactivos de digestión.