Accesorios para termorreactores Spectroquant® serie TR
Proveedor: Merck
1.71203.0001 1.71204.0001
1.71203.0001EA 582 EUR
1.71203.0001 1.71204.0001
Accesorios para termorreactores Spectroquant® serie TR
Termobloques Calentadores de bloque digitales
El termosensor mide la temperatura actual en el orificio del bloque del termorreactor y la compara con la temperatura especificada. Los resultados pueden transmitirse a un PC para fines de documentación. Sistema óptimo y adaptado.