Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 286 EUR
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Aparatos de Blotting
El sistema TurboBlotter™ es un dispositivo de transferencia descendente rápida para la transferencia de DNA Y RNA de alta resolución. La pila de transferencia Northern/Southern convencional se coloca boca abajo para aprovechar la gravedad.
  • Rápido: la transferencia capilar descendente permite las transferencias de tampón alcalino en una hora y las transferencias neutras (SSC) en tres horas
  • Económico: dispositivo de blotting reutilizable que necesita menos tampón y papel de blotting; además, hay paquetes de recambio disponibles
  • Compacto: ocupa la mitad de espacio y se puede apilar para varias transferencias simultáneas
  • Eficiente: no es necesario colocar grandes pesos en la parte superior de la columna de transferencia, lo que elimina el engorroso montaje de las transferencias capilares descendentes convencionales
  • Fácil de usar: es fácil de instalar y funciona sin electricidad ni vacío
Cada sistema TurboBlotter™ contiene un dispositivo de transferencia además de papel y membranas para cinco transferencias. Los paquetes de repuesto contienen papel y membranas para cinco transferencias.
* Cada kit TurboBlotter™ incluye: un dispositivo de transferencia, 5 hojas de membrana, 40 hojas de 3MM, 100 hojas de GB004 y 5 mechas de 3 MM Chr.
** Los repuestos de TurboBlotter™ incluyen: 5 hojas de membrana, 40 hojas de 3MM, 100 hojas de GB004 y 5 mechas de 3 MM Chr.
Información para pedidos: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.