Centrífugas Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5702 / 5702 R / 5702 RH (marcado IVD)
Proveedor: EPPENDORF
5702000.019 5703000.012 5704000.016 5702000.060 5703000.063 5704000.067 5702000.329 5703000.322 5702000.361 5703000.365 5703000.420 5703000.462 5703000.489 5703000.381 5702000.510
521-0020EA 2178 EUR
521-0020 521-0042 521-0593 521-0125 521-0134 521-0594 521-0992 521-0993 521-1141 521-1148 521-1718 521-1942 521-2135 521-2134 EPPE5702000.510
Centrífugas Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5702 / 5702 R / 5702 RH (marcado IVD)
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
La gama de centrífugas 5702 es perfecta para las tareas médicas habituales y la investigación clínica y biotecnológica.
  • Panel de control fácil de usar con una pequeña cantidad de teclas de función claramente etiquetadas y una pantalla LCD fácil de leer
  • La velocidad se puede configurar desde 100 min⁻¹ hasta un máximo de 4400 min⁻¹
  • Bloqueo de tapa automático y motorizado
  • Arranque lento y frenado a través de la función SOFT
  • Cámara del rotor de acero inoxidable (a prueba de herrumbre)
  • Función FastTemp para preenfriamiento rápido (5702 R/RH)
  • El calentamiento activo garantiza una alta precisión de temperatura durante todo el ciclo de centrifugado (solo 5702 RH)
The heated and refrigerated centrifuge 5702 RH allows centrifugation under biological conditions to improve cell viability for more accurate results in downstream applications (e.g. cell cultivation). All centrifuges are designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analysing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose.
There are different rotor options available to accommodate any type of tube. Rotors, buckets and lids are autoclavable. The centrifuges have induction motors and a timer which can be set for up to 90 minutes or for continuous operation.