Microcentrífugas MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Proveedor: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1207 EUR
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Microcentrífugas MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Centrífugas Microcentrífugas
Estas microcentrífugas son fáciles de usar e ideales para investigación, estaciones de trabajo y trabajo práctico.
  • Tamaño muy reducido
  • Estables y silenciosas
  • Botón de centrifugado breve independiente para ciclos rápidos
  • Tapa de apertura automática al final del ciclo para reducir el tiempo de procesamiento
  • Incluyen una pantalla digital para el tiempo y la velocidad, y un temporizador de 15 segundos a 30 minutos para MiniSpin® y de 15 segundos a 99 minutos para MiniSpin® Plus
  • Unidad de alimentación integrada en la estructura
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo MiniSpin® MiniSpin® Plus MiniSpin® Plus
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Capacidad máx. 12×1,5/2,0 ml 12×1,5/2,0 ml 12×1,5/2,0 ml
Max. speed 13400 min⁻¹ 14500 min⁻¹ 14500 min⁻¹
FCR máx. 12100 ×g 14000 ×g 14000 ×g
Tiempo de aceleración/frenado 13/12 s 13/12 s 13/12 s
Temporizador 15 s - 30 min 15 s - 99 min, continuous 15 s - 99 min, continuous
Nivel de ruido <49 dB(A) <52 dB(A) <52 dB(A)
Ancho × Fondo × Alto 226×239×119 mm 226×239×119 mm 226×239×119 mm
Peso 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg
Certificación ambiental Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001