Taburetes, taburetes soporte y sillas
Proveedor: Kango
7NN12VHXX00905 7NN12VHXX04905 7KA82FXYO00512 7KA82FXYO00905 7NG26VHXX04905 7NG36VHXX04905 7NG36VHXX00905 7NG26VHXX00905
132-8451EA 599 EUR
132-8451 132-8452 139-0468 139-0207 BIEN7NG26VHXX04905 139-0440 BIEN7NG36VHXX00905 BIEN7NG26VHXX00905
Taburetes, taburetes soporte y sillas
Sillas
Sillas, taburetes y taburetes con asientos y respaldos de espuma de poliuretano con base de acero inoxidable 316L.
  • Columna y base de acero inoxidable 316L (base de cinco brazos para las sillas y taburetes / base de herradura con revestimiento antideslizante para el asiento de pie)
  • Se limpia fácilmente con productos domésticos comunes
Sillas
Asientos y respaldos de diseño ergonómico fabricados en espuma de poliuretano suave y confortable de 40 mm de espesor
Sin sudoración irritante
Resistente a rasguños, ácidos débiles, chispas y lubricantes
La base de acero inoxidable 316L es especialmente resistente a la corrosión
Ajuste de altura con tornillo oculto en el interior de la columna
Disponible con o sin reposapiés
Resistente al fuego
Dimensiones del asiento (An × Pr): 410 × 390 mm
Dimensiones del respaldo (An × Al): 360 × 220 mm
Taburetes
Asiento redondo fabricado en espuma de poliuretano de 40 mm de espesor, suave y confortable
Resistente a mellas, ácidos débiles, chispas y lubricantes
La base de acero inoxidable 316L es especialmente resistente a la corrosión
Ideal para su uso en salas húmedas, salas blancas, laboratorios y en la industria alimentaria
Ajuste de altura con tornillo oculto en el interior de la columna
Disponible con o sin reposapiés
Resistente al fuego
Diámetro del asiento: 320 mm
Asiento de pie
Base semicircular de acero inoxidable 316L con revestimiento de PVC antideslizante
Asiento cilíndrico de PU
Asa de transporte integrada en el asiento
Ahorro de espacio
Con ajuste de altura telescópico
Dimensiones del asiento (An. × Pr.): 345 × 100 mm