Registradores de gráficos de temperatura, SK4 y SL4
Proveedor: DICKSON
SK4350 SL4100 SL4350
620-1502EA 0 EUR
620-1502 620-1503 620-1504
Registradores de gráficos de temperatura, SK4 y SL4
Registradores gráficos Registradores
Estos registradores de temperatura autónomos en un disco de Ø 100 mm proporcionan un registro permanente de temperaturas con un tiempo de respuesta promedio de 11 minutos al 63% de la escala completa. Funcionan con una pila AA y se usan para supervisar y preparar reservas de vacunas, alimentos y productos farmacéuticos. Los modelos SL4 incluyen una pantalla LCD para mostrar los datos. L×An: 48×16 mm.
  • Portátil y fácil de usar: ideal para registros a largo plazo durante el almacenamiento, transporte o envío
  • Tapa articulada
  • Otros diagramas disponibles previa