VWR®, Recirculadores para refrigeración
Proveedor: VWR Collection
462-7033EA 0 EUR
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Recirculadores para refrigeración
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Estos enfriadores de circulación son un medio confiable, respetuoso con el medio ambiente y que conserva el agua para controlar la temperatura de los líquidos en tanques abiertos o sistemas de circuito cerrado. Proporcionan un alto rendimiento de refrigeración a bajo coste. Con un rango de temperaturas de −10 a +40 °C, son perfectos para muchos procesos y aplicaciones de rutina.
  • Rendimiento de refrigeración excepcional y amplio rango de temperatura de −10 a +40 °C
  • Pantalla digital extragrande para una lectura sencilla de la temperatura establecida, el caudal y/o la presión incluso a distancia
  • Función de alarma óptica y acústica si alguno de los parámetros establecidos no se mantiene
  • Límites de temperatura alta y baja ajustables, función de alarma de bajo nivel de líquido, estabilidad de temperatura con función de calibración fácil de usar e interfaces opcionales para varias funciones, como control remoto
Se encuentran disponibles dos versiones de bomba, con una amplia elección de volúmenes de refrigeración y tamaños de compresor para adaptarse a aplicaciones especiales. Los dispositivos tienen pantallas LED brillantes, y programables de fácil y cómoda lectura. Las bombas centrifugas magnéticamente acopladas (serie del modelo MD) generan una alta velocidad de flujo a una presión relativamente baja. Las bombas de desplazamiento (serie del modelo PD) generan una menor velocidad de flujo, pero proporcionan presiones superiores y ajustables para aplicaciones más exigentes. El sistema de modulación mantiene las temperaturas estables, incluso cuando las condiciones de la carga sean fluctuantes. Los recirculadores refrigerados proporcionan una estabilidad de temperatura de ±0,1 °C. Dimensiones (An×Al×Pr): 368×575×702.
Flujo máx./presión máx.:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bares
PD: 3,6 L/min, 5,7 bares
Información de suministro: Equipados con racores hembra de entrada/salida NPT de ½" y con ruedas provistas de freno. Cada equipo se entrega completo con 3 enchufes: EU, UK y CH, para utilización en toda europa.
Precaución: * Potencia refrigerante a +20, +10 y 0 °C.